Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymerassystem
Beskrivning
Innehåller
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase is provided in a 200 reaction kit. Each kit includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (500μL); 50mM Magnesium Chloride (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I is designed for small genomic DNA amplicons (≤200 bp), cDNA, or plasmids. 10X AccuPrime™ PCR Buffer II is designed for genomic DNA (200bp–4 kb). 10X AccuPrime™ PCR Buffer contains 200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl, 15mM MgCl2, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol.
De AccuPrimeTaq DNA Polymerase System tillhandahåller reagenser för amplifiering av nukleinsyramallar med ett antikroppsmedierat hot-start-protokoll för förbättrad PCR-specificitet jämfört med andra hot-start DNA-polymeraser.
Platina anti-Taq DNA-polymerasantikroppar hämmar polymerasaktivitet, vilket ger en automatisk varmstart, medan ett termostabilt tillbehörsprotein förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel. Denna kombination förbättrar troheten hosTaq DNA-polymeras genom tvåfaldig och är idealisk för screening med hög genomströmning och multiplex PCR. AccuPrimeTaqDNA Polymerase breddar primer-glödgningstemperaturerna, vilket ger dig optimal prestanda mellan 55 °C och 65 °C.
AccuPrimeTaqDNA-polymeras egenskaper
- Kontrollera felpriming vid varje cykel för enkelbands PCR-produkter
- Minimal reaktionsoptimering och omdesign av primerset
- Reaktionsmontering vid rumstemperatur
Användningsområden
AccuPrimeTaqDNA-polymeras kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive:
- Multiplex PCR
- TOPO TA Cloning
- Allelspecifika amplifieringar
- Screening med hög genomströmning
AccuPrime buffertar
10X AccuPrime buffertar innehåller termostabila AccuPrime protein, Mg ++ och deoxiribonukleotidtrifosfater vid koncentrationer tillräckliga för att tillåta amplifiering under PCR. Två individuella buffertsystem (10X AccuPrime PCR-buffertar I och II) tillhandahålls för amplifiering av specifika typer av mallar. 10X AccuPrime PCR Buffer I är designad för små genomiska DNA-amplikoner (≤ 200 bp), cDNA eller plasmider. 10X AccuPrime PCR Buffer II är designad för genomiskt DNA (200 bp –4 kb).
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | • AccuPrime Taq DNA-polymeras (500μ L, vid 2 U/μ L) • 10X AccuPrime PCR-buffert I (2 x 1,25 ml) • 10X AccuPrime PCR-buffert II (2 x 1,25 ml) • 50 mM magnesiumklorid (2 x 1,25 mL) Förvara vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR, Multiplex qPCR |
| Polymeras | AccuPrime Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | DNA-polymerassystem |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| Visa mer |