Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymerassystem
Produktkod. 10257142
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10257142 200 reaktioner Varje
10083062 1000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10257142 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12339016
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase is provided in a 200 reaction kit. Each kit includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (500μL); 50mM Magnesium Chloride (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I is designed for small genomic DNA amplicons (≤200 bp), cDNA, or plasmids. 10X AccuPrime™ PCR Buffer II is designed for genomic DNA (200bp–4 kb). 10X AccuPrime™ PCR Buffer contains 200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl, 15mM MgCl2, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol.
De AccuPrimeTaq DNA Polymerase System tillhandahåller reagenser för amplifiering av nukleinsyramallar med ett antikroppsmedierat hot-start-protokoll för förbättrad PCR-specificitet jämfört med andra hot-start DNA-polymeraser.
Platina anti-Taq DNA-polymerasantikroppar hämmar polymerasaktivitet, vilket ger en automatisk varmstart, medan ett termostabilt tillbehörsprotein förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel. Denna kombination förbättrar troheten hosTaq DNA-polymeras genom tvåfaldig och är idealisk för screening med hög genomströmning och multiplex PCR. AccuPrimeTaqDNA Polymerase breddar primer-glödgningstemperaturerna, vilket ger dig optimal prestanda mellan 55 °C och 65 °C.
AccuPrimeTaqDNA-polymeras egenskaper
  • Kontrollera felpriming vid varje cykel för enkelbands PCR-produkter
  • Minimal reaktionsoptimering och omdesign av primerset
  • Reaktionsmontering vid rumstemperatur
Användningsområden
AccuPrimeTaqDNA-polymeras kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive:
  • Multiplex PCR
  • TOPO TA Cloning
  • Allelspecifika amplifieringar
  • Screening med hög genomströmning
AccuPrime buffertar
10X AccuPrime buffertar innehåller termostabila AccuPrime protein, Mg ++ och deoxiribonukleotidtrifosfater vid koncentrationer tillräckliga för att tillåta amplifiering under PCR. Två individuella buffertsystem (10X AccuPrime PCR-buffertar I och II) tillhandahålls för amplifiering av specifika typer av mallar. 10X AccuPrime PCR Buffer I är designad för små genomiska DNA-amplikoner (≤ 200 bp), cDNA eller plasmider. 10X AccuPrime PCR Buffer II är designad för genomiskt DNA (200 bp –4 kb).
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring • AccuPrime Taq DNA-polymeras (100μ L, vid 2 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffert I (500μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffert II (500μ L)
• 50 mM magnesiumklorid (500μ L)
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR, Multiplex qPCR
Polymeras AccuPrime Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA-polymerassystem
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 2X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre