Läs mer
Invitrogen™ 5-(3-aminoallyl)-UTP (50 mM)
Produktkod. 10733447
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733447 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10733447 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8437
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Ambion modifierade nukleotider ger unika egenskaper till RNA-molekylerna i vilka de är inkorporerade.
Ambion modifierade nukleotider ger unika egenskaper till RNA-molekylerna i vilka de är inkorporerade. Inkorporering av en aminoallylmodifierad NTP, till exempel, möjliggör efterföljande koppling av den reaktiva aminogruppen till en annan molekyl såsom biotin eller ett Cy-färgämne. Till skillnad från NTP:er som är direkt kopplade till ett färgämne, inkorporeras aminoallylmodifierade NTP:er nästan lika effektivt som omodifierade NTP:er och är mycket billigare än färgämneskopplade NTP:er.
Ambion 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM) tillhandahålls i ett enda rör vid 50 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nukleotider
Innehåll och lagring 5-(3-aminoallyl)-UTP, 50 mM (50μ L)
Butik på– 70 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 50 mM
Etikett eller färgämne Aminoallyl
Kvantitet 50μ L
Produktlinje Ambion
För användning med (applikation) Nukleinsyramärkning
Form Vätska