Läs mer
Invitrogen™ Bio-11-UTP (10 mM)
Produktkod. 10420725
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10420725 25μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10420725 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion Bio-11-UTP 10 mM (Biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i invitro -transkriptionsreaktioner.
Ambion Bio-11-UTP 10 mM (Biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i invitro -transkriptionsreaktioner. Dessa modifierade nukleotider kan användas av en mängd olika RNA-polymeraser, inklusive T7, T3 och SP6 RNA-polymeraser, såväl som andra RNA-modifierande enzymer. Den tillhandahålls i ett rör som innehåller 25μ L (250 nmol).
Tillämpningar
Biotinylerat RNA kan användas i stället för radioaktivt märkt RNA i många applikationer, inklusive cRNA-amplifiering och märkning för mikroarray-målberedning. Detektion utförs sedan via en av en mängd olika streptavidinbaserade metoder.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nukleotider
Innehåll och lagring Bio-11-UTP, 10 mM (25μ L)
Butik på– 70 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 25μ L
Produktlinje Ambion
För användning med (applikation) Nukleinsyramärkning, Oligo Syntes
Form Vätska