Läs mer
Invitrogen™ Bio-11-UTP (75 mM)
Produktkod. 10269614
Kvantitet:
30μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10269614
Brand: Invitrogen™ AM8451
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ambion Bio-11-UTP 75 mM (Biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i in vitro -transkriptionsreaktioner.
Ambion Bio-11-UTP 75 mM (Biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i in vitro -transkriptionsreaktioner. Dessa modifierade nukleotider kan användas av en mängd olika RNA-polymeraser, inklusive T7, T3 och SP6 RNA-polymeraser, såväl som andra RNA-modifierande enzymer. Den finns i ett rör som innehåller 30 stμ L (2 250 nmol).
Tillämpningar
Biotinylerat RNA kan användas i stället för radioaktivt märkt RNA i många applikationer, inklusive cRNA-amplifiering och märkning för mikroarray-målberedning. Detektion utförs sedan via en av en mängd olika streptavidinbaserade metoder.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nukleotider
Innehåll och lagring Bio-11-UTP, 75 mM (30μ L)
Butik på– 70 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 75 mM
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 30μ L
Produktlinje Ambion
För användning med (applikation) Nukleinsyramärkning, Oligo Syntes
Form Vätska