Learn More
Invitrogen™ Bio-16-UTP (10 mM)
Product Code. 10126864
Click to view available options
Kvantitet:
25μ L
Unit Size:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10126864
Brand: Invitrogen™ AM8452
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion Bio-16-UTP 10 mM (Biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i in vitro -transkriptionsreaktioner.
Ambion Bio-16-UTP 10 mM (biotinylerad UTP) är avsedd att användas som substrat i invitro transkriptionsreaktioner. Dessa modifierade nukleotider kan användas av en mängd olika RNA-polymeraser, inklusive T7, T3 och SP6 RNA-polymeraser, såväl som andra RNA-modifierande enzymer. Den tillhandahålls i ett rör som innehåller 25μ L (250 nmol).
Tillämpningar
Biotinylerat RNA kan användas i stället för radioaktivt märkt RNA i många applikationer, inklusive cRNA-amplifiering och märkning för mikroarray-målberedning. Detektion utförs sedan via en av en mängd olika streptavidinbaserade metoder.
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Nukleotider
Innehåll och lagring Bio-16-UTP, 10 mM (25μ L)
Butik på– 70 °C.
Märkningsmetod RNA-märkning
Frakt skick Torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 25μ L
Produktlinje Ambion
För användning med (applikation) Nukleinsyramärkning, Oligo Syntes
Form Vätska