Läs mer
Invitrogen™ siPORT™Amine Transfection Agent med manual
Kvantitet:
400μ L
1 ml
Produkttyp:
Transfektionsreagens
Transfektionsreagens med manual
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Supplied in one tube containing 0.4mL.
- För ett framgångsrikt siRNA-experiment krävs det lämpliga transfektionsmedlet för dina celler, och ett som är optimerat för siRNA-leverans
- Effektiviteten med vilken olika transfektionsreagens levererar nukleinsyror kan variera dramatiskt med vilken typ av nukleinsyra som transfekteras (RNA kontra DNA, enkelsträngad vs dubbelsträngad) och de celler som används
Tillbehörsprodukter:
- siPORT™NeoFX™Transfection Agent (fabrikant nr AM4511 och AM4510), en katjonisk och neutral lipidblandning, finns också tillgänglig
- För att testa vilket transfektionsmedel som är bäst med ditt system, ljuddämparen™ siRNA Transfection II Kit (fabrikant nr AM1631) som innehåller de två olika transfektionsmedlen och kontroller för transfektionsoptimering rekommenderas
Cellkultur, RNAi-transfektion, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Celltyp | Primära celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Syntetisk siRNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | Ambion , siPORT |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Visa mer |