Läs mer
Invitrogen™ siPORT™Amine Transfection Agent med manual
Produktkod. 10601196
Kvantitet:
400μ L
1 ml
Produkttyp:
Transfektionsreagens
Transfektionsreagens med manual
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10601196
Brand: Invitrogen™ AM4502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Supplied in one tube containing 0.4mL.
Animaliskt ursprungsfritt polyaminbaserat transfektionsmedel för användning vid transfektering av celler under subodling och sparar —tid, utan att öka toxiciteten
  • För ett framgångsrikt siRNA-experiment krävs det lämpliga transfektionsmedlet för dina celler, och ett som är optimerat för siRNA-leverans
  • Effektiviteten med vilken olika transfektionsreagens levererar nukleinsyror kan variera dramatiskt med vilken typ av nukleinsyra som transfekteras (RNA kontra DNA, enkelsträngad vs dubbelsträngad) och de celler som används
Tillbehörsprodukter:
  • siPORT™NeoFX™Transfection Agent (fabrikant nr AM4511 och AM4510), en katjonisk och neutral lipidblandning, finns också tillgänglig
  • För att testa vilket transfektionsmedel som är bäst med ditt system, ljuddämparen™ siRNA Transfection II Kit (fabrikant nr AM1631) som innehåller de två olika transfektionsmedlen och kontroller för transfektionsoptimering rekommenderas
Cellkultur, RNAi-transfektion, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Celltyp Primära celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Ambion , siPORT
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 400μ L
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Våt is