Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Red Monoamine Oxidase Assay Kit
Beskrivning
Tillhandahåller en känslig och enkel fluorometrisk metod för att detektera monoaminoxidasaktivitet i renade enzympreparat vid nivåer så låga som μ12 U/mL och i vävnadsprover med så lite som 20 μg protein i en 100 μL analysvolym.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, oxidas- och peroxidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Monoaminoxidasanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Amplex Röd analyssats |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Formatera | Kyvetter, 96-brunnars tallrik |
| Produktlinje | Amplex |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |