Läs mer
Invitrogen™ Förankrad Oligo(dT) 20 Primer
Beskrivning
Förankrad Oligo(dT) 20 Primer är en primerblandning som består av en sträng av 20 deoxitymidylsyrarester följt av dV (dG, dA eller dC) och sedan av dN (dA, dT, dG eller dC). På grund av den variabla slutsekvensen är primern förankrad till 5´ -änden av poly(A)-svansen av mRNA och förhindrar priming i poly(A)-svansen.
Förankrad Oligo(dT) 20 Primer rekommenderas för användning i cDNA-märkningsprotokoll och i RT-PCR. Det används vanligtvis för första-strängs cDNA-system.
Kvalitetskontroll: Denna produkt är kvalificerad i en första-strängs cDNA-syntesreaktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | •Förankrad Oligo(dT) 20 Primer i DEPC-behandlat vatten (20μ L vid 2,5μ g/μ L) Butik på– 20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| 5'Primermodifiering | Fosfat |
| Primer Längd | 22-mer |
| Primersekvens | 5'd PO4 [(T)20VN]3' |
| Reningsmetod | Gelrenad, avsaltad |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 2.5μ g/μ L |
| Primer | Förankrad Oligo dT Primer |
| Kvantitet | 20μ L |
| Visa mer |