Läs mer
Invitrogen™ ATP
Artikelnummer. 10114912
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500μ L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Artikelnummer. 10114912
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 18330019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-trifosfater) och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -trifosfater), och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt. Dessa nukleotider tillhandahålls som bekväma, färdiga att använda lösningar i en koncentration av 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterade produkter:
• 10 mM CTP (kat. nr. 18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP-blandning (18109017)
Información de órdenes
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring 10 mM ATP i Tris-HCl (500μ L)
Butik på– 5 till– 30 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 500μ L
För användning med (applikation) in vitro transkription
Form Vätska
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado