Läs mer
Invitrogen™ Bac-N-Blue™ Transfektionssats
Beskrivning
Innehåller
De Bac-N-Blue Transfektionssatsen innehåller 5 x 0,5 μg injektionsflaskor med Bac-NBlue linjärt virus-DNA och 125 Lμ Cellfectin Reagens.
- Rekombinanta virus har en funktionell lac Z-gen i full längd, vilket resulterar i produktion av blå plack för enkel identifiering och rening
- Bac-N-Blue DNA kan användas med vilken polyhedrinpromotorbaserad baculovirusöverföringsvektor som helst
- Linjäriserad på tre ställen, varav en är i genen som är väsentlig för virusförökning: Detta leder till minskning av icke-rekombinant virus, vilket gör urval och rening av rekombinant virus lätt
- Förutom viralt DNA innehåller Bac-N-BlueTransfection Kit Cellfectin Reagens för hög transfektionseffektivitet
Baculovirusproduktion och titrering, insektscelltransfektion, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttyp | Insektscellstransfektionssats |
| Innehåll och lagring | De Bac-N-Blue™ Transfektionssatsen innehåller fem 0,5μ g flaskor av Bac-NBlue™ linjärt virus-DNA och 125μ l av Cellfectin™ Reagens. Förvara vid +4 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 5 transfektioner |
| Vektor | pBlueBac |
| Produktlinje | Bac-N-Blue |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.