Läs mer
Gibco™ Bac-to-Bac™ Baculovirus uttryckssystem
Beskrivning
Innehåller
Varje Bac-to-Bac Baculovirus Expression System inkluderar μ10 g pFastBac1-vektor, 0,5 ml MAX Efficiency DH10Bac Kemiskt kompetenta celler, pFastBac 1-Gus kontrollvektor och 1 ml av Cellfectin Reagens.
- Förlitar sig på generering av rekombinant baculovirus genom platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller
- Tidsbesparande uttryck bacmid: expressionskassett av pFastBacvector rekombinerar med moderbacmid in DH10BacE. coli
- Kompetenta celler att bilda expressionsbacmid
- Bacmid transfekteras sedan in i insektsceller för produktion av rekombinanta baculoviruspartiklar
- Enkel koloniscreening
- Förälder bacmid in DH10BacE. coli innehåller segment av lac Z-αgenen
- lacα Z-genen störs vid transponering av expressionskassett till bacmid vilket möjliggör blå/vit selektion av rekombinanter
- Flexibilitet
- Levereras med pFastBac1-vektor som erbjuder stark polyhedrinpromotor för proteinuttryck och stora multipla kloningsställen för förenklad kloning
- Två andra vektorer erbjuds separat
- pFastBacHT-vektor för produktion av histidinmärkt rekombinant protein och pFastBacDual-vektor för uttryck av två proteiner samtidigt
- Snabb rening av rekombinanta proteiner
- Valfri pFastBacHT-vektor producerar histidinmärkt rekombinant protein för snabb proteinrening med nickelkelaterande harts
Baculovirusproduktion och titrering, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttyp | Baculovirus uttryckssystem |
| Innehåll och lagring | Varje Bac-to-Bac Baculovirus Expression System inkluderar: • pFastBac1 vektor (10μ g), lagra vid -°20 C • pFastBac • MAX Efficiency DH10Bac° • ExpiFectamine 1-Gus °kontrollvektor (4 ng), lagra vid -20 °C Kemiskt kompetent E. coli (1 kit med 5 x 0,1 mL), förvara vid -80 C Sf Transfektionsreagens (1 mL), förvara vid 4 C, frys inte |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 1 kit |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | Bac-to-Bac |