Läs mer
Gibco™ Bac-to-Bac™ HT Vektor Kit
Beskrivning
Innehåller
De Bac-to-Bac HT Vector Kit innehåller μ10 g pFastBac HT vektor och pFastBac HT-CAT kontrollvektor.
- Stark polyhedrinpromotor för proteinuttryck
- Tre läsramar för förenklad kloning
- N-terminal 6 x His-tagg för enkel rening av rekombinanta fusionsproteiner
- TEV-proteasklyvningsställe för avlägsnande av histidinmärkning efter proteinrening
Baculovirusproduktion och titrering, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttyp | Vektor Kit |
| Innehåll och lagring | De Bac-to-Bac™ HT Vector Kit innehåller 10μ g av pFastBac™ HT vektor och pFastBac HT-CAT kontrollvektor. Förvara vektorerna vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Klyvning | TEV Protease Recognition Site |
| Protein Tag | Hans Tag (6x) |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 1 kit |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | Bac-to-Bac |