Läs mer
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Vektor Kit
Produktkod. 10022712
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10022712
Brand: Invitrogen™ 10360014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 μg pFastBac1 vektor och pFastBac 1-Gus kontrollvektor.
Designad för snabb, småskalig produktion av rekombinant baculovirus
  • Innehåller ™pFastBac 1 vektor, samt expressionskontrollvektor, avsedd att användas som en del av Bac-to-Bac Baculovirus Expression System, som möjliggör effektiv produktion av rekombinant baculovirus för expressionstestning i insektsceller
  • Förlitar sig på generering av rekombinant baculovirus genom platsspecifik transposition i E. coli snarare än homolog rekombination i insektsceller
  • pFastBac 1 vektor tillhandahållen av detta kit erbjuder en stark polyhedrinpromotor för proteinuttryck och stora multipla kloningsställen för förenklad kloning
  • Tidsbesparande uttryck bacmid: uttryckskassett av pFastBac vektor rekombinerar med moderbacmid in DH10BacE. coli
  • Kompetenta celler för att bilda expressionsbacmid: bacmid transfekteras sedan in i insektsceller för produktion av rekombinanta baculoviruspartiklar
  • Enkel koloniscreening
  • Förälder bacmid in DH10BacE. coli innehåller segment av lac Z-αgenen
  • lacα Z-genen störs vid transponering av expressionskassett till bacmid vilket möjliggör blå/vit selektion av rekombinanter
Baculovirusproduktion och titrering, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor Polyhedrin
Produkttyp Vektor Kit
Innehåll och lagring Innehåller 10μ g av ™pFastBac 1 vektor och pFastBac™ 1-Gus kontrollvektor.
Förvara vid -20 °C.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 1 kit
Vektor pFastBac
Produktlinje Bac-to-Bac