Läs mer
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Reagent Vials
Typ:
Reagensflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller
50 graduated vials; Volume: 25mL
Designed for use with WP0001.
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 50 graduated vials; Volume: 25mLs (each). Store at room temperature. |
| Kapacitet | 25 mL |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | BenchPro 4100 Western Processing System |
| Produktlinje | BenchPro |
| Typ | Reagensflaska |
| Formatera | Tube(s) |
| För användning med | Designed Compatible Products WP0001 |
| Kvantitet | 50 vials |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Visa mer |