Läs mer
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Western Card
Kvantitet:
10 kort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
Kartong med 10 kort och 10 membranhållare
Kortet är utvecklat för immundetektering och håller membranet som ska bearbetas i en blöthållare. Under drift pumpas reagenser från reagensflaskor och flaskor som finns i reagensfacket, in i kortet och runt membranet. Ordningen på reagenser som används och tidpunkten för protokollstegen baseras på det valda protokollet.
Kompatibel för användning med WP0001.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kartong med 10 kort och 10 membranhållare. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kapacitet | 1 membran/kort |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | BenchPro™ 4100 Western Processing System, XCell SureLock™ Mini, iBlot™ |
| Produktlinje | BenchPro |
| Genomströmning | 1 membran/kort |
| Typ | Kort |
| För användning med | Kompatibla kompatibla produkter WP0001 |
| Kvantitet | 10 kort |
| Frakt skick | Rumstemperatur |