Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ Array CGH genomisk märkningsmodul
Produktkod. 10227292
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10227292 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10227292 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18095012
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
exo-Klenow-fragment (40U/μ L), 2,5X slumpmässig primerlösning (oktamerer), kontroll-DNA (laxsperma), stoppbuffert och destillerat vatten. De BioPrime™ Plus system och moduler innehåller Alexa Fluor™ modifierade dNTP-blandningar eller aminmodifierade dNTP-blandningar och Alexa Fluor™ NHS-estrar. Standarden BioPrime™ och BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems innehåller också reningskolonner och reningsbuffertar.
Möjliggör reproducerbar märkning av genomiska DNA-prover för array-baserad Comparative Genomic Hybridization (CGH)
Stöder en flexibel lösning för dina genomiska märkningsbehov. En del av BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling System. Med hjälp av
BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling Systems kan du förvänta dig:
–– Höga utbyten av fluorescensmärkt genomiskt
–DNA-signal-till-brus-
–förhållanden detektering av variationer i genkopietal
Dessa system kombinerar ett mycket koncentrerat exo-Klenow-fragment av DNA-polymeras I och slumpmässiga primrar för att effektivt märka genomiska mål för känsliga genomiska profileringsexperiment. Exo-Klenow är en mutant av det stora fragmentet av DNA-polymeras I-holoenzym som har både 5' - 3' och 3´ - 5' exonukleasaktivitet avlägsnad. Bristen på exonukleasaktivitet gör detta enzym idealiskt för användning i slumpmässiga primingprotokoll, vilket möjliggör robusta utbyten och effektiv inkorporering av Alexa Fluor™ AHA fluorescerande nukleotider. I den BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling Systems, slumpmässiga oktamerer hybridiserar till mall-DNA, vilket ger primingsställen för exo-Klenow-enzymet. Alexa Fluor AHA-modifierade nukleotider (direkt märkning) eller amino-allylmodifierade nukleotider (indirekt märkning) inkorporeras när polymeraset sträcker sig från primingsställena. De märkta proverna renas sedan för att avlägsna föroreningar före denaturering och hybridisering till en mikroarray (direktmärkningssystem) eller kopplas till Alexa Fluor NHS-ester (indirekta märkningssystem) före hybridisering. Finns i ett format med direkt märkning.
Array CGH, chip-on-chip, kromatinbiologi, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Frakt skick: Märkningsmodul, torris; Reningsmodul, rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Genomisk märkningsmodul
Detektionsmetod fluorescens
Innehåll och lagring Tabell 1 sammanfattar komponenterna i de olika BioPrime™ Array CGH Labeling Systems. De BioPrime™ Core Module finns i alla standarder BioPrime™ och BioPrime™ Plus system och moduler. Den innehåller exo-Klenow-fragment (40 U/μ l), 2,5X slumpmässig primerlösning (oktamerer), kontroll-DNA (laxsperma), stoppbuffert och destillerat vatten. Förvara vid -20 °C. De BioPrime™ Plus system och moduler innehåller Alexa Fluor™ modifierade dNTP-blandningar eller aminmodifierade dNTP-blandningar och Alexa Fluor™ NHS-estrar. Förvara vid -20 °C. Standarden BioPrime™ och BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems innehåller också reningskolonner och reningsbuffertar. Förvaras vid rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Se tabell 1 för produktkomponentsammanfattning.
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Etikett eller färgämne Cy ™3, Cy ™5, Alexa Fluor™ - Märkt nukleotider
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål Genomiskt DNA
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
För användning med (applikation) Kromatinbiologi
Kvantitet 30 reaktioner