Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ Array CGH Genomic Labeling System
Produktkod. 10603853
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10603853 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10603853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18095011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
exo-Klenow-fragment (40 U/μ L), 2,5X slumpmässig primerlösning (oktamerer), kontroll-DNA (laxsperma), stoppbuffert och destillerat vatten. De BioPrime™ Plus system och moduler innehåller Alexa Fluor™ modifierade dNTP-blandningar eller aminmodifierade dNTP-blandningar och Alexa Fluor™ NHS-estrar. Standarden BioPrime™ och BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems innehåller också reningskolonner och reningsbuffertar.
Ett högpresterande märkningskit som möjliggör reproducerbar märkning av genomiska DNA-prover för arraybaserad Comparative Genomic Hybridization (CGH)
Med hjälp av BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling System, du kan förvänta dig:
–– Höga utbyten av fluorescensmärkt genomiskt
–DNA-signal-till-brus-
–förhållanden detektion av variationer i genkopietal.
Dessa system kombinerar ett mycket koncentrerat exo-Klenow-fragment av DNA-polymeras I och slumpmässiga primrar för att effektivt märka genomiska mål för känsliga genomiska profileringsexperiment. Exo-Klenow är en mutant av det stora fragmentet av DNA-polymeras I-holoenzym som har både 5' - 3' och 3' - 5' exonukleasaktivitet borttagen. Bristen på exonukleasaktivitet gör detta enzym idealiskt för användning i slumpmässiga primingprotokoll, vilket möjliggör robusta utbyten och effektiv inkorporering av Alexa Fluor™ AHA fluorescerande nukleotider. I den BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling Systems, slumpmässiga oktamerer hybridiserar till mall-DNA, vilket ger primingsställen för exo-Klenow-enzymet. Alexa Fluor AHA-modifierade nukleotider (direkt märkning) eller amino-allylmodifierade nukleotider (indirekt märkning) inkorporeras när polymeraset sträcker sig från primingsställena. De märkta proverna renas sedan för att avlägsna föroreningar före denaturering och hybridisering till en mikroarray (direktmärkningssystem) eller kopplas till Alexa Fluor NHS-ester (indirekta märkningssystem) före hybridisering. Finns i ett format med direkt märkning.
Array CGH, chip-on-chip, kromatinbiologi, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Frakt skick: Märkningsmodul, torris; Reningsmodul, rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Genomiskt märkningssystem
Detektionsmetod fluorescens
Innehåll och lagring Tabell 1 sammanfattar komponenterna i de olika BioPrime™ Array CGH Labeling Systems. De BioPrime™ Core Module finns i alla standarder BioPrime™ och BioPrime™ Plus system och moduler. Den innehåller exo-Klenow-fragment (40 U/μ l), 2,5X slumpmässig primerlösning (oktamerer), kontroll-DNA (laxsperma), stoppbuffert och destillerat vatten. Förvara vid -20 °C. De BioPrime™ Plus system och moduler innehåller Alexa Fluor™ modifierade dNTP-blandningar eller aminmodifierade dNTP-blandningar och Alexa Fluor™ NHS-estrar. Förvara vid -20 °C. Standarden BioPrime™ och BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems innehåller också reningskolonner och reningsbuffertar. Förvaras vid rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Se tabell 1 för produktkomponentsammanfattning.
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Etikett eller färgämne Cy ™3, Cy ™5, Alexa Fluor™ - Märkt nukleotider
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål Genomiskt DNA
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
För användning med (applikation) Kromatinbiologi
Kvantitet 30 reaktioner