Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ DNA-märkningssystem
Produktkod. 10553853
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10553853 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10553853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18094011
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
700 μL 2,5X Random Primers Solution; 175 μL 10X dNTP-blandning; 100 μg kontroll-DNA; 35 μL Klenow Fragment (40U/μ L); 500 μL stoppbuffert; 1,25 ml destillerat vatten
Speciellt utformad för användning vid framställning av biotinylerade prober
Slumpmässiga primrar (oktamerer) hybridiseras till den denaturerade DNA-mallen och förlängs med Klenow-fragment i närvaro av biotin-14-dCTP för att producera känsliga biotinylerade DNA-sonder för användning vid icke-radioaktiv detektion av DNA och RNA. Med BioPrime™ DNA-märkningssystem, betydande netto-DNA-syntes inträffar vilket resulterar i en 10 –40-faldig amplifiering av sonden. Prober gjorda med denna produkt har använts för hybridisering till Southern och Northern blots, plack- och kolonilyft, och för in situ hybridisering till kromosomspridningar.
  • Särskilt väl lämpad för situationer där DNA är begränsat
  • Kräver mindre mall-DNA än nick-translation
  • Amplifierar mallen för att ge en ökad mängd biotinylerad sond
  • Märkar 50 till 500 ng mall-DNA i en reaktion
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •700μ l 2,5X Random Primers Solution
• 175μ l 10X dNTP-blandning
• 100μ g Kontroll-DNA
• 35μ l Klenow-fragment (40 U/μ l)
• 500μ l Stoppa buffert
• 1,25 ml destillerat vatten
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Detektionsmetod Biotinbaserad
Etikett eller färgämne Biotin
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Märkningsmål DNA (Allmänt), Genomiskt DNA
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
Produkttyp DNA-märkningssystem
Kvantitet 30 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is