Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ Totalt FFPE genomiskt märkningssystem
Produktkod. 10647995
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10647995 30 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10647995 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10965011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X nukleotidblandning och Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X nukleotidblandning, Exo-Klenow-fragment (40U/μ L), 5 mM EDTA, 2,5X Random Primers-lösning, kontroll-DNA (laxsperma) och DEPC-behandlat vatten, 10X nukleotidblandningar, Purelink™ Genomiska DNA-reningskolonner och reningsbuffertar.
Komplett genomiskt DNA-märkningskit designat för användning i array jämförande genomisk hybridiseringstillämpningar (aCGH) med formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) prover
Tidigare protokoll har krävt stora mängder mycket högkvalitativt DNA, vilket ofta är svårt att få från FFPE-material. Med en slumpmässig prime amplifieringsmetod (RPA), med användning av märkningsblandningar speciellt framtagna för FFPE-prover, BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System genererar höga utbyten av märkt DNA som är mest representativt för startprovet. Ökad samtalsnoggrannhet uppnås med högre kapacitet av märkt material på arrayen, vilket ger dig mer exakta samtal.
Detta kompletta, all-inclusive kit är optimerat för att fungera över ett bredare urval av provinmatningsmaterial utan behov av förförstärkning. Högkoncentrerat exo-Klenow-fragment av DNA-polymeras I i en komponentbegränsad reaktion möjliggör konsekventa, robusta DNA-utbyten av genomisk FFPE-DNA-inmatning. BioPrime™ Totalt för Agilent™ aCGH medföljer Purelink™ rening som möjliggör låg eluering, vilket eliminerar behovet av komplicerade volymreducerande steg. Purelink™ rening minskar också bakgrunden på grund av färgblödning som finns i andra reningssystem En optimerad färgämnesmärkt nukleotidblandning med nya dNTP-linkers, nya, applikationsspecifika Alexa Fluor™ 3 och 5 färgämnen, och förbättrad buffertkemi minskar märkningsvariation och ökar signal till brus på arrayer. Excitations- och emissionsspektra av Alexa Fluor™ 3 och 5 färgämnen är lämpliga för konventionella tvåfärgsskanner utan att behöva ändra inställningar. Kompletta kit är batch-testade för att säkerställa kvalitet i prestanda från parti till parti.
  • Förbättrad samtalshastighet med högre signal/brusförhållande från Alexa Fluor™ 3 och 5 färgämnen
  • Enkel rengöring med PureLink™ rening eliminerar behovet av komplicerade volymreducerande steg
  • Mindre kanalbias på grund av förbättrad reaktionsformulering för FFPE-prover
  • Lägre krav på insatsmaterial med enzymatisk RPA-metod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X nukleotidblandning och Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X nukleotidblandning, Exo-Klenow-fragment (40 ⁄μul), 5 mM EDTA, 2,5X slumpmässig primerlösning, kontroll-DNA (laxsperma) och DEPC-behandlat vatten. Förvaras vid -°80 C för långtidsförvaring. 10X Nucleotide Mixes kan förvaras vid +4 °C i upp till 4 veckor och bör skyddas från ljus. Innehåller också Purelink™ Genomiska DNA-reningskolonner och reningsbuffertar. Förvaras vid rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Detektionsmetod Fluorescens
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Provtyp Vävnad (FFPE)
Märkningsmål Genomiskt DNA
Excitation/Emission 650/670, 555/565
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
Produkttyp Genomiskt märkningssystem
Kvantitet 30 reaktioner