Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ Total genomisk märkningsmodul
Produktkod. 10008322
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10008322 30 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10008322 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18097012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stöder ett komplett genomiskt DNA-märkningssystem för användning i array-jämförande genomisk hybridiseringstillämpningar (aCGH) som möjliggör bättre samtalshastigheter med värdefulla prover
De BioPrime Total Genomic Labeling Module är en del av systemet som erbjuder användarna följande fördelar:
  • Högre signal att brusa med Alexa Fluor™ 3 och 5 färgämnen
  • Mindre kanalbias på grund av ny reaktionsformulering
  • Det bredaste utbudet av inmatningsmaterial (50ng - 3 μg)
  • Förenklat arbetsflöde med mastermixformulering
Detta kompletta, all-inclusive kit är optimerat för att fungera över det bredaste utbudet av provinmatningsmaterial utan behov av förförstärkning. Högkoncentrerat exo-Klenow-fragment av DNA-polymeras I i en komponentbegränsad reaktion möjliggör konsekventa, robusta DNA-utbyten på ca. 8 g μmed så lite som 50 ng genomisk DNA-inmatning. En optimerad färgämnesmärkt nukleotidblandning med nya dNTP-linkers, nya applikationsspecifika Alexa Fluor 3 och 5 färgämnen, och förbättrad buffertkemi minskar märkningsvariation och ökar signal till brus på arrayer. Excitations- och emissionsspektra av Alexa Fluor 3 och 5 färgämnen är lämpliga för konventionella tvåfärgsskanner utan att behöva ändra inställningar. Ny huvudblandningsformulering effektiviserar reaktionsinställningarna och ökar konsistensen. Kompletta kit är batch-testade för att säkerställa kvalitet i prestanda från parti till parti.
Innehåll och lagring:
De BioPrime™ Total Genomic Labeling Module innehåller Alexa Fluor 3 och Alexa Fluor 5 2x reaktionsblandning, Exo-Klenow-fragment (40 U/μ L), 5 mM EDTA, TE-buffert och kontroll-DNA (laxsperma). Finns i ett format med direkt märkning.
Array CGH, chip-on-chip, kromatinbiologi, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Fluorescens
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Märkningsmål Genomiskt DNA
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
Produkttyp Total genomisk märkningsmodul
Kvantitet 30 reaktioner