Läs mer
Invitrogen™ BioPrime™ Totalt genomiskt märkningssystem
Produktkod. 10343803
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10343803 30 reaktioner Varje
10109972 10 reaktioner 30 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10343803 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18097011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompletta genomiska DNA-märkningssatser designade för användning i array comparative genomic hybridization applications (aCGH) som möjliggör bättre samtalshastigheter med värdefulla prover
Dessa kompletta, all-inclusive kit är optimerade för att fungera över det bredaste utbudet av provinmatningsmaterial utan behov av förförstärkning. Högkoncentrerat exo-Klenow-fragment av DNA-polymeras I i en komponentbegränsad reaktion möjliggör konsekventa, robusta DNA-utbyten av∽ 8 g μmed så lite som 50 ng genomisk DNA-inmatning. En optimerad färgämnesmärkt nukleotidblandning med nya dNTP-linkers, nya, applikationsspecifika Alexa Fluor 3 och 5 färgämnen, och förbättrad buffertkemi minskar märkningsvariation och ökar signal till brus på arrayer. Excitations- och emissionsspektra av Alexa Fluor 3 och 5 färgämnen är lämpliga för konventionella tvåfärgsskanner utan att behöva ändra inställningar. Kompletta kit är batch-testade för att säkerställa kvalitet i prestanda från parti till parti.
Innehåll och lagring:
De förenklade kiten innehåller Alexa Fluor 3 och Alexa Fluor 5 2x reaktionsblandning, Exo-Klenow-fragment (40U/μ L), 5 mM EDTA, TE-buffert och kontroll-DNA (laxsperma). De BioPrime Total Genomic Labeling System innehåller också Purelink TM Genomic DNA-reningskolonner och reningsbuffertar (den BioPrime Total Genomic Labeling Module inte). Ny huvudblandningsformulering effektiviserar reaktionsinställningarna och ökar konsistensen.
  • Högre signal att brusa med Alexa Fluor™ 3 och 5 färgämnen
  • Mindre kanalbias på grund av ny reaktionsformulering
  • Det bredaste utbudet av inmatningsmaterial (50ng - 3 μg)
  • Förenklat arbetsflöde med mastermixformulering
Array CGH, chip-on-chip, kromatinbiologi, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Fluorescens
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Märkningsmål Genomiskt DNA
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje BioPrime
Produkttyp Totalt genomiskt märkningssystem
Kvantitet 30 reaktioner