Läs mer
Invitrogen™ Biotin-14-CTP
Produktkod. 10654003
Change view
Kvantitet:
500 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10654003 500 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10654003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 19519016
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Biotin-14-CTP tillhandahålls vid 10 mM i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA.
En CTP-analog med biotin fäst vid N4-positionen av pyrimidinbasen med en 14-atomers linker
Biotin-14-CTP kan effektivt införlivas i RNA-transkript med hjälp av T7, SP6 eller T3 RNA-polymeras och lämplig mall i närvaro av ATP , GTP, UTP och Biotin-14-CTP. Det biotinylerade RNA:t kan användas som en sond i membranbaserade eller in situ hybridiseringar. Mängden material som tillhandahålls är tillräcklig för upp till 20 transkriptionsreaktioner (μ1 g mall).
Prestanda- och kvalitetstestning: Renhet utvärderas med omvänd fas HPLC.
DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, RNA-märkning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Märkt nukleotid
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring Biotin-14-CTP tillhandahålls vid 10 mM i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA. Förvara vid -20 °C.
Etikett eller färgämne Biotin& Övrigt Hapten
Frakt skick Torr is
Kvantitet 500 nmol
Form Vätska