Läs mer
Invitrogen™ Biotin-14-dATP
Produktkod. 10484552
Change view
Kvantitet:
50 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10484552 50 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10484552 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 19524016
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Biotin-14-dATP tillhandahålls vid 0,4 mM i 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA.
En patenterad dATP-analog med biotin fäst vid 6-positionen av purinbasen med en 14-atomers linker
Den långa, 14-atomiga distansarmen tillåter åtkomst till streptavidin för känslig detektering av probe-målhybrider in situ och filterbaserade hybridiseringar. Biotin-14-dATP kan effektivt införlivas i DNA genom nick-translation i närvaro av dCTP, dGTP och dTTP. Biotin-14-dATP kan sättas till 3'-änden av DNA med användning av terminalt deoxinukleotidyltransferas. Mängden som tillhandahålls är tillräcklig för att märka upp μtill 50 g DNA genom nick-translation.
Prestanda- och kvalitetstestning: Renhet utvärderas genom omvänd fas HPLC-analys.
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.4 mM
Innehåll och lagring Biotin-14-dATP tillhandahålls vid 0,4 mM i 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA. Förvara vid -20 °C.
Formatera Vätska
Märkningsmetod Direkt märkning
Etikett eller färgämne Biotin och annan hapten
Produkttyp Märkt nukleotid
Kvantitet 50 nmol
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is