Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ BL21-AI™ Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 11540146
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L/rör
Förpackningsstorlek:
1000µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540146 21 x 50μ L/rör 1000µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540146 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C607003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 SEK
    5170.65 SEK / 50µL
    Save 389.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
BL21-AI Kemiskt kompetenta E. coli tillhandahålls för engångsbruk, 50-μ L-alikvoter, med SOC-medium och supercoiled kontrollplasmid. Förvara kompetenta celler vid -80 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ett skott BL21-AI Kemiskt kompetenta E. coli -celler är designade för tillämpningar som kräver tät reglering och starkt uttryck av toxiska proteiner från alla T7-promotorbaserade expressionssystem.
Ett skott BL21-AI Kemiskt kompetenta E. coli - celler är designade för tillämpningar som kräver tät reglering och starkt uttryck av toxiska proteiner från alla T7-promotorbaserade expressionssystem. Ett derivat av E. coli B-stammen, BL21-AI innehåller inte lonproteaset och har medvetet brist på det yttre membranproteaset OmpT.
Avsaknaden av två nyckelproteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner uttryckta i stammen. Dessutom gör flera andra stamegenskaper dessa celler särskilt väl lämpade för proteinproduktion, nämligen snabb tillväxt i minimalt medium, en lägre acetatproduktion när de odlas i högt glukosmedium och förmågan att nå hög celldensitet.
BL21-AI E. coli innehåller en kromosominsättning av en kassett innehållande T7 RNA-polymeraset (T7RNAP) i ara B-lokuset för ara BAD-operonet, vilket placerar regleringen av T7 RNAP under kontroll av den arabinos-inducerbara ara BAD-promotorn. ara B-genen deleteras i denna stam. Närvaron av tet A-genen ger resistens mot tetracyklin och tillåter verifiering av stamidentitet med användning av tetracyklin. Utbytet av rekombinant protein erhållet från BL21-AI är generellt lik den som erhålls från BL21 (DE3). BL21-AI, på ’grund av dess egenskaper och genomiska bakgrund, användes för att belysa grundläggande steg i anpassningsprocessen av CRISPR/Cas-systemet. Ett skott BL21-AI Kemiskt kompetenta celler har en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA.
Ett skott BL21-AI Kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrollplasmid-DNA
• Jon- och OmpT-proteasbrist som minskar nedbrytningen av rekombinant protein
• T7 RNA-polymeras kontrolleras av den hårt reglerade arabinos-inducerbara ara BAD-promotorn
•hsd S-mutation som möjliggör effektiv transformation av ometylerat DNA
• Idealisk för att inducera uttryck av toxiskt protein från vilken T7-promotorbaserad plasmid
som helst . Enkelt att använda One Shot-format
BL21-AI Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Formatet för engångsbruk med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
F– omp T hsd S B (r B –, m B –) gal dcm ara B::T7RNAP- tet A
Hitta den stam och format som passar dina behov
Vi erbjuder flera E. coli- stammar för proteinuttryck.
BL21 Star (DE3) och andra stammar finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Vi erbjuder en mängd olika system för uttryck av rekombinanta proteiner i E. coli. Champion pET-expressionssystemet ger den högsta nivån av proteinproduktion som finns tillgänglig i alla expressionssystem.
Anteckningar
• För att inducera uttryck från ara BAD-promotorn, använd L-arabinos. För att undertrycka basalt uttryck från ara BAD-promotorn, använd glukos. Även om glukos saknas är basaluttrycket i allmänhet lågt.
• BL21-AI stamgenomsekvenser tillgängliga i NCBI GenBank databas under accessionsnummer CP047231 (Bhawsinghka et al. 2020).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • BL21-AI One Shot kemiskt kompetent E. coli (21 x 50μ L); butik på– °80
•C 20 % L-arabinos i sterilt vatten; butik på–°
• 80 C pUC19 kontroll-DNA (50μ L); butik på– °80
• C SOC medium (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Ja (Tetracyklin)
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Ja ( dcm )
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (B)
Promotor T7
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L/rör
Giftiga proteiner Ja ( araB )
Förbättrar RNA-stabilitet Obs
Förbättrar proteinstabiliteten Ja ( jon , ompT )