Läs mer
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Adenoviralt RNAi uttryckssystem
Produktkod. 10624803
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10624803 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10624803 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K494100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor tillhandahålls supercoiled i en koncentration av 150ng/μ L och inkluderar μ10 g positiv kontrollvektor. De BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral Expression System inkluderar BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, pAd/BLOCK-iT™ -DEST vektor och kontroll, 293A cellinjen och LR Clonase™ enzymblandning.
Används för effektiv leverans och övergående uttryck av ett kort hårnåls-RNA (shRNA) in vivo från en adenoviral vektor
En ny kloningsprocess placerar en ca. 50-bp DNA-oligonukleotid omedelbart efter en U6 pol III-promotor in i BLOCK-iT U6 ingångsvektor. Efter effektiv rekombination av ingångsvektorn in i pAd/BLOCK-iT-DEST-vektorn, följt av viral produktion och transduktion, kan shRNA som drivs av U6-promotorn uttryckas övergående i de flesta delande eller icke-delande däggdjurscelltyper. Det genererade shRNA:t undviker värdens försvarsmekanism och kommer att vara effektivt för att producera RNAi-genen knockdown-svar.
pAd/BLOCK-iT-DEST-vektorn erbjuder:
  • En promotorlös region omgiven av att R-ställen för effektiv rekombination med den att L-flankerade U6 Gateway-ingångsvektorn som innehåller RNAi-kassetten eller någon att L-flankerad promotor och gensekvens
  • Alla nödvändiga komponenter för effektiv adenoviral förpackning och leverans av shRNA av intresse. Med denna vektor kan övergående analys av gennedbrytning i både delande och icke-delande däggdjurscelltyper och djurmodeller uppnås.
Adenoviral shRNA, RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, virusbaserat RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNAi Expression Vector Kit
Innehåll och lagring De pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor tillhandahålls supercoiled i en koncentration av 150 ng/μ l och inkluderar 10μ g av positiv kontrollvektor. De BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral Expression System inkluderar BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, pAd/BLOCK-iT™ -DEST vektor och kontroll, 293A cellinjen och LR Clonase™ enzymblandning. Lagra vektorer vid -20 °C. Förvara cellinjen i flytande kväve. Förvara LR Clonase™ blanda vid -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Kloningsmetod Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Adenoviral
RNAi typ shRNA
Vektor vaddera
Promotor U6
Produktlinje BLOCK-iT
Kvantitet 20 reaktioner