Läs mer
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vektor Kit
Produktkod. 10798453
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10798453 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10798453 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V48820
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit innehåller pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA-kontrollvektor och One Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E.Coli .
För lentiviral leverans och genomisk integration av DNA som kodar för shRNA
De BLOCK-iT Lentiviral RNAi Zeo Gateway Vector Kit innehåller expressionsvektorn pLenti4/BLOCK-iT-DEST som möjliggör lentiviral leverans och genomisk integrering av DNA som kodar för shRNA. När det väl uttrycks bearbetas shRNA:t av cellulärt maskineri och initierar målspecifikt RNAi.
  • Gateway-teknik för effektiv rekombination av RNAi-kassetten från BLOCK-iT inducerbar pENTR™ /H1/TO vektor
  • Alla nödvändiga komponenter för effektiv lentiviral förpackning, leverans och integration av shRNA
  • Zeocin selektionsmarkör för snabbt urval av klonala cellinjer som innehåller RNAi-kassetten
Lentiviral shRNA och miRNA, RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, virusbaserat RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNAi Expression Vector Kit
Innehåll och lagring De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit innehåller pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA-kontrollvektor och One Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E.Coli . Förvara pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST, pLenti6/TR vektor, Blasticidin, ViraPower™ Lentiviral förpackningsblandning och kontrollvektorn vid -20 °C. Förvara One Shot Stbl3™ Kompetenta celler 293 FT-cell och LR Clonase™ enzymblandning vid -80 °C. Lagra Lipofectamine™ 2000 vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kloningsmetod Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveranstyp Lentiviral
RNAi typ shRNA
Urvalsagent (eukaryot) Zeocin™
Vektor pLenti
Promotor H1/TO
Formatera Kit
Produktlinje BLOCK-iT, Gateway
Kvantitet 20 reaktioner