Läs mer
Invitrogen™ BLOCK-iT™ U6 RNAi Entry Vector Kit
Produktkod. 10535383
Change view
Kvantitet:
20 konstruktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10535383 20 konstruktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10535383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K494500
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit innehåller två lådor. Kloningslådan innehåller fyra rör med linjäriserad vektor vid 5 ng/rör, tillräckligt för att slutföra 5 kloningsreaktioner per rör. Dessutom ingår 250 μL 10X glödgningsbuffert, 20 μL T4 DNA-ligas, μ80 L 5X DNA-ligasbuffert, 1,4 ng lac Z-kontrolloligo, μ10 L lyofiliserad lac Z-kontrollplasmid, 1,5 ml DNas/RNasfritt vatten och μ2 g vardera framåt- och bakåtsekvenseringsprimer.
Ger en enkel, strömlinjeformad metod för kloning av korta hårnåls-RNA-sekvenser (shRNA) för testning av transienta transfektioner för RNA-interferens (RNAi)
En enkel kloningsprocess placerar en ca. 50-bp oligonukleotid-DNA omedelbart efter en U6 pol III-typ promotor. Uttryck av denna RNAi-kassett bildar en shRNA-molekyl i cellen som kommer att bearbetas och fungera som kort interfererande RNA (siRNA) som kommer att generera RNAi-effekten.
Leverans av U6 RNAi-kassetten
När kloningen är klar är U6 Entry Vector redo att användas omedelbart i transienta transfektioner med ett reagens som t.ex. Lipofectamine™ 2000. Detta gör detta system idealiskt för initiala shRNA-screeningar i många däggdjurscelltyper. Som ett alternativ i svårtransfekterade eller icke-delande celltyper, eller för att leverera till djurmodellsystem, kan RNAi-kassetten enkelt kombineras till en BLOCK-iT Viral RNAi vektor. För stabil shRNA lentiviral leverans och uttryck, rekombinera BLOCK-iT U6 Entry Vector med pLenti6/BLOCK-iT RNAi vektor. För övergående leverans till utmanande celltyper med adenoviral transduktion, rekombinera med pAd/BLOCK-iT RNAi vektor. Representerar en föredragen teknik för att analysera gennedreglering.
Kloning, gatewaykloning, RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, vektorbaserad RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNAi Entry Vector Kit
Innehåll och lagring De BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit innehåller två lådor. Kloningslådan innehåller fyra rör med linjäriserad vektor med 5 ng/rör, tillräckligt för att slutföra 5 kloningsreaktioner per rör. Dessutom ingår 250μ l 10X glödgningsbuffert, 20μ l T4 DNA-ligas, 80μ l 5X DNA-ligasbuffert, 1,4 ng lac Z-kontrolloligo, 10μ l lyofiliserad lac Z-kontrollplasmid, 1,5 ml DNas/RNasfritt vatten och 2μ g vardera av framåt- och bakåtsekvenseringsprimer. Förvara vektorerna, buffertarna, kontrolloligo och plasmid, vatten och sekvenseringsprimrar vid -20 °C. Den ena Shot™ lådan innehåller transformationsreagens inklusive tjugoen 50-μ l alikvoter av One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en pUC19 supercoiled kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kloningsmetod Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
RNAi typ shRNA
Vektor BLOCK-iT RNAi vektorer
Promotor U6
Formatera Kit
Produktlinje BLOCK-iT
Kvantitet 20 konstruktioner