Läs mer
Invitrogen™ BloodPrep™ DNA-reningslösning
Produktkod. 15601772
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601772 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15601772 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4342775
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
De BloodPrep™ DNA Purification Solution är en celllys- och DNA-reningslösning för helblod från alla djurarter, odlade celler och buckala pinnar för användning med BloodPrep™ DNA kemi.
De BloodPrep™ DNA Purification Solution är en celllys- och DNA-reningslösning för helblod från alla djurarter, odlade celler och buckala pinnar för användning med BloodPrep™ DNA kemi.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Nukleinsyrarening
Produktlinje BloodPrep
Kvantitet 1000 ml