Läs mer
Invitrogen™ BlueJuice™ Gelladdningsbuffert (10X)
Produktkod. 10666143
Change view
Kvantitet:
3 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10666143 3 x 1 ml Paket med 3
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10666143 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10816015
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
3 flaskor BlueJuice™ Gelladdningsbuffert (10X), 1mL vardera
Designad för enkel laddning och spårning av DNA-prover i agaros eller naturliga polyakrylamidgeler
  • Designad för enkel laddning och spårning av DNA-prover i agaros eller naturliga polyakrylamidgeler
  • Rekommenderad koncentration för användning med DNA-prov körda på agarosgeler är 2X (en del buffert plus fyra delar prov) R
  • rekommenderad koncentration är 1X för akrylamidgeler
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •3 x 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 10X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Bromfenolblått
Provladdningsvolym 1 mL
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 3 x 1 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje BlueJuice
Produkttyp Gelladdningsbuffert