Läs mer
Invitrogen™ Bluo-Gal
Produktkod. 10133862
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10133862 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10133862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15519028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7580.00 SEK
    7200.65 SEK / 1g
    Save 379.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bluo-Gal (halogenerad indolyl-β -galaktosid) är ett alternativt histokemiskt substrat förβ -galaktosidas som ger en mörkare blå färg än X-gal, det mer frekvent använda substratet.
Bluo-Gal (halogenerad indolyl-β -galaktosid) är ett alternativt histokemiskt substrat förβ -galaktosidas som ger en mörkare blå färg än X-gal, det mer frekvent använda substratet. Som med X-gal, producerar Bluo-Gal blå (lac+) bakteriekolonier och blå (lac+) virala plack. Bakterier som innehåller aktivaβ -galaktosidas producerar blå kolonier när de odlas på plattor som innehåller Bluo-Gal.
Bluo-Gal kan också användas som substrat med streptavidin-β -galaktosidaskonjugat i både immunoblot- och immuncytokemianalyser. I närvaro avβ -galaktosidas, Bluo-Gal ger en blå fällning, som är olöslig i alkoholer och xylener. Bluo-Gal är lösligt i dimetylformamid.
Primära applikationer
• Blå-vit screening (djupare blå jämfört med X-gal)— upptäcka funktionellβ -galaktosidas (reportergenuttryck)
• Histokemisk detektion avβ -galaktosidasaktivitet i fixerade vävnader
• Bluo-Gal
överlagringsanalys Hitta det mediaformat som passar dina behov
• Färdiga att använda mediaformuleringar finns tillgängliga, såsom LB-buljong (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC-återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
• IPTG (kat. nr. 15529019) finns för blå-vit screening.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Bluo-Gal, substrat förβ -galaktosidas (1 g)
Butik på– 5 °C till– 30 °C.
Beskrivning Bluo-Gal, cellpermeant
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Formatera Flaska
Testtyp Blå/vit koloniscreening, Immunblotting, Immunocytokemiska analyser
Material Halogenerad indolyl-β -galaktosidsubstrat
Kvantitet 1 g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is