Läs mer
Invitrogen™ Bovint serumalbumin
Produktkod. 11558896
Kvantitet:
150 mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558896
Brand: Invitrogen™ 15561020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för användning som enzymstabilisator
Bovint serumalbumin är lämpligt för användning som enzymstabilisator under rening eller för spädning av restriktionsendonukleaser och nukleinsyramodifierande enzymer. BSA används också ofta i DNA- och proteinmärkningsexperiment som ett blockerande medel för att minimera bakgrunden.
  • Acetylerad för att inaktivera kontaminerande nukleaser och proteaser
  • Levereras som vattenlösning med en koncentration av 45 till 55 mg/ml
  • Prestanda och kvalitetstestning: Renhet bestäms av SDS-PAGE
  • Ingen detekterbar kontaminerande aktivitet observeras i 3'- och 5'-exonukleas-, DNA-nicking- och restriktionsendonukleasinhiberingsanalyser
ChIP-on-Chip, Kromatinbiologi, Kloning, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 45 till 55 mg/ml
Innehåll och lagring Bovint serumalbumin tillhandahålls som en vattenlösning i en koncentration av 45 till 55 mg/ml. Förvara vid -20 °C. Bovint serumalbumin är garanterat i 6 månader från inköpsdatum om inte annat anges i produktlitteraturen.
Protein BSA
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Kvantitet 150 mg
Produkttyp Bovint serumalbumin