Läs mer
Invitrogen™ Transfektionssats för kalciumfosfat
Produktkod. 10124462
Change view
Kvantitet:
75 Reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10124462 75 Reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124462 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K278001
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2 x 12 ml vävnadskultur sterilt vatten, 2 x 12 ml 2 x HEPES buffrad saltlösning (HBS), 3 x 1 ml 2M CaCl 2 , 20 g μpcDNA 3.1/™His/ lac Z
Ger högkvalitativa reagenser för att möjliggöra införande av DNA i eukaryota celler via kalciumfosfatsamfällning
  • Baserat på att bilda en kalciumfosfat-DNA-fällning
  • Underlättar bindningen av DNA till cellytan. DNA kommer sedan in i cellen genom endocytos
  • Först utvecklad av Graham och van der Ebb och modifierades senare av Wigle
  • Används för att transfektera en mängd olika celltyper för övergående uttryck eller för att producera stabila transformanter
  • DNA blandas direkt med en koncentrerad lösning av CaCl2 , som sedan tillsätts droppvis till en fosfatbuffert för att bilda en fin fällning
  • Luftning av fosfatbufferten samtidigt som DNA-CaCl 2 -lösningen tillsätts hjälper till att säkerställa att fällningen som bildas är så fin som möjligt, vilket är viktigt eftersom klumpat DNA inte kommer att fästa vid eller komma in i cellen lika effektivt
  • Produktstorlek: 75 reaktioner
Cellkultur, plasmidtransfektion, transfektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2x 12 ml Sterilt vatten för vävnadskultur
2x 12 ml 2X HEPES buffrad saltlösning (HBS)
3x 1 ml 2 M CaCl2 20
μ g pcDNA ™3.1/His/ lac
Z Förvara alla komponenter °vid -5 till -30 C.
Celltyp Etablerade cellinjer
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Kemisk transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produkttyp Transfektionssats
Kvantitet 75 Reaktioner
Serum kompatibel Nej