Läs mer
Invitrogen™ cDNA-storleksfraktioneringskolonner
Produktkod. 12097539
Change view
Kvantitet:
3 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12097539 3 kolumner Paket med 3
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12097539 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18092015
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje 2mL plastkolonn innehåller 1mL Sephacryl S-500 HR harts.
Erbjuder effektiv och bekväm metod för storleksfraktionering av dubbelsträngat cDNA (1)
  • Förpackade engångskolonner tar effektivt bort små (< 500 bp) cDNA, inklusive kvarvarande adaptrar, linkers eller andra fragment som skulle kunna störa ligeringen av cDNA till vektorn
  • Kolumner storleksfraktionerat cDNA> 500 bp
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Tvätttid, droppvolym under eluering av fragment och förmåga att klart och rent separera blandningar av färgämnen, inklusive xylencyanol och bromfenolblått, utvärderas
Kloning, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fraktioneringskolumn
Innehåll och lagring Varje 2 ml plastkolonn innehåller 1 ml av Sephacryl™ S-500 HR harts. Förvara vid +4 °C.
Frakt skick Våt is
Formatera Färdigpackad kolonn
För användning med (applikation) cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Kvantitet 3 kolumner