Läs mer
Gibco™ Cellfectin™ II Reagens
Produktkod. 10458833
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458833 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10458833 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10362100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller ett rör (1mL) Cellfectin II Reagens.
Katjonisk-lipidformulering designad för optimal transfektion av insektsceller
Cellfectin II är en förbättrad version av originalet Cellfectin Reagens. Förutom att ge samma fantastiska prestanda som Cellfectin , Cellfectin II-reagens tillverkas för att säkerställa konsistens från parti till parti och är optimerat för att användas i ett snabbare protokoll. Transfektion med Cellfectin II-reagens leder till konsekvent och effektiv transfektion av Sf9, Sf21 och High Five™ celler vid användning BaculoDirect™ och InsectSelect™ Uttryckssystem. Cellfectin II-reagens kan också användas för att transfektera vidhäftande eller suspensionsdäggdjursceller i seruminnehållande eller serumfria medier.
PCR& Realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller ett rör (1 ml) Cellfectin™ II Reagens. Förvara vid 4 °C. Får ej frysas.
Celltyp Insektsceller
Provtyp Baculovirus DNA, Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (utrustning) BaculoDirect och InsectSelect Uttryckssystem
För användning med (applikation) Proteinuttryck och transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Cellfectin
Produkttyp Reagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Våt is