Läs mer
Invitrogen™ Champion™ sällskapsdjur SUMO Uttryckssystem
Produktkod. 10144802
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10144802 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10144802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K30001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Mästaren pET SUMO TA Cloning boxen innehåller linjäriserad Champion pET SUMO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, kontrollmall och primers, T4 DNA-ligas, 10X ligeringsbuffert, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontroll. De SUMO Proteaslåda innehåller SUMO Proteas och buffertar. De TOP10 lådan innehåller 21 x μ50 L alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. One Shot BL21(DE3)-lådan innehåller 21 x μ50 L alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid.
Ge höga nivåer av proteinuttryck i E. coli
  • Använder liten ubiquitin-relaterad modifierare (SUMO ) fusion, tillhörande en växande familj av ubiquitin-relaterade proteiner, för att förbättra lösligheten av uttryckta fusionsproteiner
  • Kontrast till ubiquitin, SUMO är involverad i stabilisering och lokalisering av proteiner in vivo
  • Efter uttryck, 11 kd SUMO del kan klyvas av mycket specifika och aktiva SUMO (ULP-1)-proteas vid karboxylterminalen, vilket producerar nativt protein
  • Förbättrad löslighet med N-terminal SUMO fusion
  • Mycket effektiv klyvning producerar naturligt protein av intresse med SUMO (ULP-1)-proteas
  • Mycket specifik klyvning eliminerar risken för att protein av intresse ska smältas internt, oavsett dess aminosyrasekvens
  • Betydligt ökad stabilitet med SUMO fusion-kan användas för produktion av små peptider T 7 lac-promotor för proteinuttryck på hög nivå
  • N-terminal 6xHis-tagg för proteindetektion och rening
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor T7, lacO
Produkttyp Uttryckssystem
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring De Champion™ sällskapsdjur SUMO Expression System tillhandahålls som ett komplett system. De Champion™ sällskapsdjur SUMO TA Cloning™ rutan innehåller linjäriserade Champion™ sällskapsdjur SUMO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, kontrollmall och primers, T4 DNA-ligas, 10X ligeringsbuffert, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontroll. Förvara vid -20 °C. De SUMO Proteaslåda innehåller SUMO Proteas och buffertar. Förvara vid -80 °C. Den ena Shot™ TOP10 lådan innehåller tjugoen 50μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Det ena skottet¤ BL21(DE3)-låda innehåller tjugoen 50μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C.
Antibiotikaresistens bakterie Kanamycin (KanR)
Bakterie- eller jäststam BL21(DE3)
Klyvning SUMO
Uttryckssystem E. coli
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
Protein Tag Hans Tag (6x), SUMO Märka
Kloningsmetod TOPO
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor sällskapsdjur
Produktlinje Mästare, TA Cloning