Läs mer
Invitrogen™ Champion™ pET100 Riktad TOPO™ Expression Kit med BL21 Star™ (DE3) En Shot™ Kemiskt kompetent E. coli
Beskrivning
Innehåller
200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad Champion pET-vektor; sterilt vatten; dNTP:er; 10X PCR-buffert; saltlösning; kontrollmall och primers; primers för sekvensering eller PCR-screening; och en uttryckskontroll. De TOP10 lådan innehåller tjugoen μ50 L alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid.
- Baserat på T7-expressionsvektorer som ursprungligen utvecklades av Studier och kollegor, uppnås högnivåexpression eftersom T7 RNA-polymeras är mer processivt än naturligt E. coli RNA-polymeras och är dedikerat till transkription av gen av intresse
- Proteinproduktionen förbättras ytterligare i systemet genom expressionsstam BL21 StarE. coli , som signifikant förbättrar stabiliteten hos mRNA-transkript och ökar proteinuttrycket upp till tio gånger
- Förenklad, effektiv riktningsstyrning TOPO kloning gör det möjligt att snabbt ange en ChampionpET-uttrycksvektor
- Har linjäriserade, topoisomeras I-aktiverade ChampionpET-expressionsvektorer för fem minuters riktad kloning
- Riktad TOPO Kloningsteknologi underlättar genuttryck eftersom korrekturläsningsenzym används för PCR, vilket resulterar i färre fel i klonade gener
- Mer än 90 % av klonerna är i korrekt orientering för genuttryck, vilket minskar tiden som spenderas på koloniscreening
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | IPTG |
| Promotor | T7, lacO |
| Produkttyp | TOPO Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Varje Champion™ pET Riktningsbar TOPO™ Expression Kit tillhandahålls som ett komplett expressionssystem. Riktningen TOPO™ Expressionsbox innehåller 200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad Champion™ pET-vektor; sterilt vatten; dNTP:er; 10X PCR-buffert; saltlösning; kontrollmall och primers; primers för sekvensering eller PCR-screening; och en uttryckskontroll. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ TOP10 lådan innehåller tjugoen 50-μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Den ena Shot™ BL21 stjärna™ (DE3) låda innehåller tjugoen 50-μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Kit med Lumio™ Tekniken inkluderar 20μ l av Lumio™ Detektionsreagens. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller jäststam | BL21 stjärna™ (DE3) |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |