Läs mer
Invitrogen™ Champion™ pET101 Riktad TOPO™ Expression Kit med BL21 Star™ (DE3) En Shot™ Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10276662
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10276662 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10276662 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K10101
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad Champion pET-vektor; sterilt vatten; dNTP:er; 10X PCR-buffert; saltlösning; kontrollmall och primers; primers för sekvensering eller PCR-screening; och en uttryckskontroll. De TOP10 lådan innehåller tjugoen μ50 L alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid.
Ger protein av intresse vid nivåer större än 50 procent av det totala cellulära proteinet i E. coli
  • Baserat på T7-expressionsvektorer som ursprungligen utvecklades av Studier och kollegor, uppnås högnivåexpression eftersom T7 RNA-polymeras är mer processivt än naturligt E. coli RNA-polymeras och är dedikerat till transkription av gen av intresse
  • Proteinproduktionen förbättras ytterligare i systemet genom expressionsstam BL21 StarE. coli , som signifikant förbättrar stabiliteten hos mRNA-transkript och ökar proteinuttrycket upp till tio gånger
  • Förenklad, effektiv riktningsstyrning TOPO kloning gör det möjligt att snabbt komma in i ChampionpET Expression vektor
  • Har linjäriserade, topoisomeras I-aktiverade ChampionpET-expressionsvektorer för fem minuters riktad kloning
  • Riktad TOPO Kloningsteknologi underlättar genuttryck eftersom korrekturläsningsenzym används för PCR, vilket resulterar i färre fel i klonade gener
  • Mer än 90 % av klonerna är i korrekt orientering för genuttryck, vilket minskar tiden som spenderas på koloniscreening
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor T7, lacO
Produkttyp TOPO Expression Kit
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Varje Champion™ pET Riktningsbar TOPO™ Expression Kit tillhandahålls som ett komplett expressionssystem. Riktningen TOPO™ Expressionsbox innehåller 200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad Champion™ pET-vektor; sterilt vatten; dNTP:er; 10X PCR-buffert; saltlösning; kontrollmall och primers; primers för sekvensering eller PCR-screening; och en uttryckskontroll. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ TOP10 lådan innehåller tjugoen 50-μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Den ena Shot™ BL21 stjärna™ (DE3) låda innehåller tjugoen 50-μ 1 alikvoter av kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Kit med Lumio™ Tekniken inkluderar 20μ l av Lumio™ Detektionsreagens. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller jäststam BL21 stjärna™ (DE3)
Uttryckssystem E. coli
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod Riktad TOPO
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor sällskapsdjur
Produktlinje One Shot