Läs mer
Invitrogen™ Champion™ pET161 Gateway™ Expression Kit med Lumio™ Teknologi
Beskrivning
Innehåller
Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Kräver
Ytterligare material som krävs, tillgängligt separat: Gateway™ ingångsklon, Gateway™ LR Clonase™ enzymblandning och reaktionsbuffert.
Bakterieexpression, kloning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, gatewaykloning, Lumio Detektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | IPTG |
| Promotor | T7 |
| Produkttyp | Uttryckskit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller jäststam | BL21 stjärna™ (DE3), TOP10 |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |