Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Rättsmedicinsk DNA-reningskit
Produktkod. 10493282
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
960 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10493282 100 förberedelser Varje
10614123 960 Förberedelser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10493282 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer CS11200
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ChargeSwitch Lysis Buffer (L13)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit använder magnetisk pärlteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv rening av genomiskt DNA från en mängd olika kriminaltekniska prover, inklusive dåliga eller miljöförstörda prover, och är helt validerat för Single Tandem Repeat (STR)-analys.
ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit använder magnetisk pärlteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv rening av genomiskt DNA från en mängd olika kriminaltekniska prover, inklusive dåliga eller miljöförstörda prover, och är helt validerat för Single Tandem Repeat (STR)-analys.
• Optimerad för DNA-extraktion med högre renhet
• Validerad för STR-profilering på olika kriminaltekniska prover
• Kompatibel med högkapacitetsprotokoll
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Alla komponenter i ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kits levereras i rumstemperatur. Förvara Proteinas K vid 4 C efter °mottagandet. Förvara alla andra komponenter i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader, om de förvaras på rätt sätt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Lyseringsbuffert (L13)
•  ChargeSwitch™
• Magnetic Beads Proteinas K (20 mg/ml i 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % glycerol)
•  ChargeSwitch™ Reningsbuffert (N5)
•  ChargeSwitch™ Tvättbuffert (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffert (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Formatera Sats
Isoleringsteknik ChargeSwitch Kemi
Provtyp Rättsmedicinskt prov
För användning med (applikation) Rättsmedicinsk
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttyp Rättsmedicinsk DNA-reningskit
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA
Testtid 15 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine