Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Lysbuffert L13
Kvantitet:
800 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit är en magnetisk pärlmetod utformad för att rymma alla kriminaltekniska brottsplatsprovtyper för STR-profilering
- Skalbar för användning i ett rör eller för automatisk extraktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Lysisbuffert |
| Innehåll och lagring | Alla komponenter i ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kits levereras i rumstemperatur. Förvara Proteinas K vid 4 C efter °mottagandet. Förvara alla andra komponenter i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader, om de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | DNA-extraktion |
| Gröna funktioner | Färre resurser används och mindre avfall, mindre farligt |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttyp | Lysbuffert L13 |
| Kvantitet | 800 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |