Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ NoSpin Plasmid Micro Kit
Beskrivning
- Provstorlek 0,5 1 –ml odling över natten; Typisk avkastning upp till 5μ g
- Ger centrifugfri rening, idealisk för automatisering
- Undviker introduktion av enzymatiska föroreningar för bättre resultat
- ChargeSwitch NoSpin Kits ger centrifugfri mikroprep-plasmidrening, idealisk för automatisering
- Nytt NoSpin-reagens orsakar bakteriecellflockning och gör att celler kan pelleteras utan behov av automatiseringsflaskhalsar såsom centrifugering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Alla komponenter i ChargeSwitch™ NoSpin Plasmid Kit levereras i rumstemperatur. Vid mottagande, förvara enligt följande: Butik ChargeSwitch™ Nederbördsbuffert (N5) vid 4 °C. Blanda in RNase I ChargeSwitch™ Resuspensionsbuffert (R4) och förvara den resulterande lösningen vid 4 °C. Förvara alla andra komponenter i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader om de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | ChargeSwitch Kemi |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning (KingFisher Flex) |
| Prep Skala | <100μ g (småskalig) plasmid-DNA |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttyp | NoSpin Plasmid Micro Kit |
| Visa mer |