Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Produktkod. 10685273
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
960 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10685273 100 förberedelser Varje
10221853 960 Förberedelser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10685273 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer CS12000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Kräver
Magnetisk tillbehör
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit är den snabbaste och mest effektiva metoden för att ta bort primers, oinkorporerade dNTPs, termostabila polymeraser och salter.
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit is the fastest and most effective method of removing primers, unincorporated dNTPs, thermostable polymerases and salts (Figure 1). This kit is scalable for use on liquid-handling robots. This kit includes all the necessary reagents for the number of preps listed and requires the use of a magnetic accessory. Please see the Accessories Chapter (Chapter 6) to select the best magnetic accessory for your needs.
  • Sample size: 25–50 μL
  • High recovery of DNA fragments
  • Rapid, one tube, 5 minute protocol
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
De ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit levereras i rumstemperatur. Vid mottagande, förvara alla komponenter i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Magnetiska pärlor (25 mg/ml i 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
•  ChargeSwitch™ Reningsbuffert (N5)
•  ChargeSwitch™ Tvättbuffert (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffert (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Formatera Sats
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttyp PCR Clean-Up Kit
Kvantitet 100 förberedelser
Körtid 5 min
Frakt skick Rumstemperatur
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknik ChargeSwitch™ Kemi
Antal reaktioner 100 förberedelser
Provtyp PCR-produkter