Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Produktkod. p-4926415
Antal reaktioner:
100 förberedelser
960 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10685273
Brand: Invitrogen™ CS12000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Kräver
Magnetisk tillbehör
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit är den snabbaste och mest effektiva metoden för att ta bort primers, oinkorporerade dNTPs, termostabila polymeraser och salter.
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit är den snabbaste och mest effektiva metoden för att ta bort primers, oinkorporerade dNTPs, termostabila polymeraser och salter (Figur 1). Detta kit är skalbart för användning på vätskehanteringsrobotar. Detta kit innehåller alla nödvändiga reagenser för antalet förberedelser som anges och kräver användning av ett magnetiskt tillbehör. Se tillbehörskapitlet (kapitel 6) för att välja det bästa magnetiska tillbehöret för dina behov.
• Provstorlek: 25 –50μ L
• Hög återvinning av DNA-fragment
• Snabb, ett rör, 5 minuters protokoll
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
De ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit levereras i rumstemperatur. Vid mottagande, förvara alla komponenter i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Magnetiska pärlor (25 mg/ml i 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
•  ChargeSwitch™ Reningsbuffert (N5)
•  ChargeSwitch™ Tvättbuffert (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffert (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Formatera Sats
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttyp PCR Clean-Up Kit
Kvantitet 100 förberedelser
Körtid 5 min
Frakt skick Rumstemperatur
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknik ChargeSwitch™ Kemi
Antal reaktioner 100 förberedelser
Provtyp PCR-produkter