Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-Up Kit
Artikelnummer. 10542894
Ansicht ändern
Click to view available options
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Packungsgröße:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Packungsgröße
10542894 50 beredningar Varje
10357943 10 beredningar Varje
10430164 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Artikelnummer. 10542894 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. CS32050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beinhaltet
Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-up Kit renar högkvalitativa DNA-fragment utan användning av etanol eller starka salter som är kända för att störa enzymatiska reaktioner.
ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-up Kit renar högkvalitativa DNA-fragment utan användning av etanol eller starka salter som är kända för att störa enzymatiska reaktioner.
• 100 % etanolfria, guanidin-fria, organiskt lösningsmedelsfria protokoll
• Förbättrad nedströmsprestanda
• Komplett kit för snabb, problemfri installation
• 20 % färre hanteringssteg än de flesta PCR-rensningsprotokoll
• Rening upp till 500μ L PCR-produkt i en kolumn
Bestellinformation
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring
ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-up Kit innehåller kolonner, uppsamlingsrör, återvinningsrör, bindningsbuffert, tvättbuffert och elueringsbuffert.
Förvara i rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Formatera Sats
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttyp PCR Clean-Up Kit
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknik ChargeSwitch™ Kemi
Antal reaktioner 50 beredningar
Provtyp PCR-produkter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHARGESWITCH PRO PCR
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.