Läs mer
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit
Beskrivning
Innehåller
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererar högkvalitativt plasmid-DNA utan användning av hårda eller potentiellt störande reagens, för bättre framgång i nedströmsapplikationer.
• 100 % etanolfritt, guanidiniumfritt, organiskt fritt, vattenhaltigt protokoll för en säkrare, mer strömlinjeformad metod
• Renare renad produkt för förbättrad prestanda i nedströmsapplikationer
• Klart att använda, komplett kit för en snabb, problemfri start
• Idealisk för att rena plasmid-DNA från 1-5 mL bakteriekulturer över natten, vilket ger upp till 20μ g plasmid-DNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | ChargeSwitch Kemi |
| skala | Mini |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | PCR, Southern Blotting, Sekvensering, Kloning |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 10 beredningar |
| Visa mer |