Läs mer
Invitrogen™ CIAP (kalvtarm alkaliskt fosfatas), 20 U/μ L
Produktkod. 10747864
Change view
Kvantitet:
1000 U
Förpackningsstorlek:
1ku
Produktkod. Kvantitet unitSize
10747864 1000 U 1ku
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10747864 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18009019
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fosfomonoesteras som tar bort 3'- och 5'-fosfater från DNA och RNA
  • Koncentration: 20 enheter/μ L
  • Källa: Renad från kalvs tarmslemhinna
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Endodeoxiribonukleas-, 3'-exodeoxiribonukleas- och ribonukleasanalyser; defosforyleringseffektivitet mätt i en transformationsanalys
  • Enhetsdefinition: En enhet hydrolyserar μ1 mol 4-nitrofenylfosfat på 1 min. vid 37 °C
  • Enhetens reaktionsvillkor: 1 M dietanolaminbuffert, 10 mM 4-nitrofenylfosfat, 0,25 mM MgCl2 (pH 9,8) i 900 L μunder 10 min. vid 37 °C
Defosforylering av 5'-fosforylerade ändar av vektor-DNA för att förhindra självligering; Defosforylering av 5'-terminaler av nukleinsyror före framåtreaktion med kinas; Kloning; Restriktionsenzymkloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 U/μ L
Innehåll och lagring Kalvtarm alkaliskt fosfatas (20 enheter/μ L) levereras med en ampull med 10X defosforyleringsbuffert [500 mM Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM EDTA], ampull med spädningsbuffert [50% glycerol, 25 mM Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM MgCl2 mM ] och Z.n0 . Förvara kalvtarm alkaliskt fosfatas vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Enzym CIP
Kvantitet 1000 U
Produkttyp Alkaliskt fosfatas