Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzymmix
Beskrivning
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
- Proteiner katalyserar in vitro-rekombination av PCR-produkter eller DNA-segment från kloner (som innehåller attB-ställen) och donatorvektor (innehåller attP-ställen) för att generera Entry-kloner
- BP Clonase II-enzymformatet är en enkel blandning av både enzym och buffert för att säkerställa enzymstabilitet och μmöjliggöra bekväm 10-liters reaktionsinställning med färre pipetteringssteg, vilket både maximerar rekombinationseffektiviteten och minimerar pipettering
- Originalformat av BP Clonase enzym är en fristående enzymblandning och reaktionsbuffert som tillhandahålls i separata rör
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Alla Gateway™ BP Clonase™ enzymkit inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l), 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2-lösning och en positiv kontrollvektor. Förvara BP Clonase™ enzym vid -80°°C; BP Clonase™ II Enzymblandningar vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | BP Clonase |
| Kompatibel buffert | Reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Produkttyp | BP Clonase Enzymmix |
| Produktlinje | Clonase, Porten |