Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzymmix
Produktkod. 10207432
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10207432 20 reaktioner 20 reaktioner
10003152 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10207432 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11789013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 SEK
    10446.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 323.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
  • Proteiner katalyserar in vitro-rekombination av PCR-produkter eller DNA-segment från kloner (som innehåller attB-ställen) och donatorvektor (innehåller attP-ställen) för att generera Entry-kloner
  • BP Clonase II-enzymformatet är en enkel blandning av både enzym och buffert för att säkerställa enzymstabilitet och μmöjliggöra bekväm 10-liters reaktionsinställning med färre pipetteringssteg, vilket både maximerar rekombinationseffektiviteten och minimerar pipettering
  • Originalformat av BP Clonase enzym är en fristående enzymblandning och reaktionsbuffert som tillhandahålls i separata rör
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Alla Gateway™ BP Clonase™ enzymkit inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l), 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2-lösning och en positiv kontrollvektor. Förvara BP Clonase™ enzym vid -80°°C; BP Clonase™ II Enzymblandningar vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffert Reaktionsbuffert
Kvantitet 20 reaktioner
Produkttyp BP Clonase Enzymmix
Produktlinje Clonase, Porten